Drukuj
4-Acetylopirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-pyridyl ketone
102700100 102701000 102705000
ACRO102700100EA 145 PLN
ACRO102700100 ACRO102701000 ACRO102705000
4-Acetylopirydyna 98%
4-Acetylopirydyna
Formuła: C₇H₇NO
Temp. Wrzenia: 212 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 13…16 °C
Gęstość: 1,09 g/cm³
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006433
Numer CAS: 1122-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 214-350-9
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %