Drukuj
3-Acetylopirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W342408-100G-K W342408-10KG-K W342408-1KG-K W342408-5KG-K W342408-SAMPLE
SIALW342408-100G-KEA 529 PLN
SIALW342408-100G-K SIALW342408-10KG-K SIALW342408-1KG-K SIALW342408-5KG-K SIALW342408-SAMPLE
3-Acetylopirydyna, Sigma-Aldrich®
3-Acetylopirydyna
Formuła: C₇H₇NO
Temp. Wrzenia: 220 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,1065 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006396
Numer CAS: 350-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-496-7
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06195