Drukuj
3-Acetylopirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
A21207-100G A21207-10G
SIALA21207-100GEA 868 PLN
SIALA21207-100G SIALA21207-10G
3-Acetylopirydyna, Sigma-Aldrich®
3-Acetylopirydyna
Formuła: C₇H₇NO
Temp. Wrzenia: 220 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,1065 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006396
Numer CAS: 350-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-496-7
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06195