3-Acetylopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
A14246.14
A14246.22
A14246.36
A14246.14EA
334
PLN
A14246.14
A14246.22
A14246.36
3-Acetylopirydyna ≥98%
3-Acetylopirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 350-03-8
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5350
Odour: Characteristic
Melting Point: 12-13°
Boiling Point: 218-220°
Beilstein Reference: 107751
Merck Reference: 14,6116
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00006396
Formuła:
C₇H₇NO Temp. Wrzenia: 218…220 °C Temp. topnienia: 12…13 °C Gęstość: 1,106 Temp. Zapłonu: 104 °C (219 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006396 Numer CAS: 350-03-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-496-7 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,6116 |