2-Acetylopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
A12688.14
A12688.22
A12688.36
A12688.14EA
346
PLN
A12688.14
A12688.22
A12688.36
2-Acetylopirydyna ≥98%
2-Acetylopirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 1122-62-9
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5220
Odour: Unpleasant
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 189-190°
Beilstein Reference: 107759
MDL No.: MFCD00006303
Formuła:
C₇H₇NO Temp. Wrzenia: 189…190 °C Temp. topnienia: 8…10 °C Gęstość: 1,082 Temp. Zapłonu: 76 °C (169 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006303 Numer CAS: 1122-62-9 Numer WE (dawny EINECS): 214-355-6 |