Drukuj
2-Acetylopirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
102680250 102681000 102685000
ACRO102680250EA 270 PLN
ACRO102680250 ACRO102681000 ACRO102685000
2-Acetylopirydyna 98%
2-Acetylopirydyna
Formuła: C₇H₇NO
Temp. Wrzenia: 188…189 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 8…10 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006303
Numer CAS: 1122-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 214-355-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %