Drukuj
2-Chloro-6-methylpyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloro-2-picoline
152230100 152230010
ACRO152230100EA 313 PLN
ACRO152230100 ACRO152230010
2-Chloro-6-methylpyridine 98%
2-Chloro-6-methylpyridine
Formuła: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 64…68 °C (10 mmHg)
Gęstość: 1.16 g/cm³
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006245
Numer CAS: 18368-63-3
Numer WE (dawny EINECS): 242-241-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %