6-Amino-3-bromo-2-metylopirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Amino-3-bromo-2-picoline, 6-AMINO-3-BROMO-2-METHYLPYRIDINE, 3-Bromo-2-methyl-6-pyridylamine, 5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine, 3-Bromo-2-methylpyridin-6-amine, 2-Amino-5-bromo-6-picoline, ['6-Amino-3-bromo-2-picoline'], 5-Bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 2-Amino-5-bromo-6-methylpyridine
A12948.06
A12948.14
A12948.06EA
374
PLN
A12948.06
A12948.14
6-Amino-3-bromo-2-metylopirydyna 97%
6-Amino-3-bromo-2-metylopirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 42753-71-9
Molecular Formula: C6H7BrN2
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 80-82°
Beilstein Reference: 114140
Formuła:
C₆H₇BrN₂ Temp. topnienia: 80…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00068230 Numer CAS: 42753-71-9 Numer WE (dawny EINECS): 255-927-5 |