2-Amino-5-bromo-4-metylopirydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44623.06
44623.14
44623.06EA
792
PLN
44623.06
44623.14
2-Amino-5-bromo-4-metylopirydyna ≥97%
2-Amino-5-bromo-4-metylopirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 98198-48-2
Molecular Formula: C6H7BrN2
Formula Weight: 187.04
Physical Form: Powder
Appearance: Cream
Melting Point: 148-151°
MDL No.: MFCD03427660
Formuła:
C₆H₇BrN₂ Temp. topnienia: 148…151 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03427660 Numer CAS: 98198-48-2 |