4-Bromo-2-metylopirydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27884.MD
H27884.03
H27884.MDEA
282
PLN
H27884.MD
H27884.03
4-Bromo-2-metylopirydyna ≥97%
4-Bromo-2-metylopirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 22282-99-1
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.556
Odour: Characteristic
Boiling Point: 76°/14mm
MDL No.: MFCD03788196
Formuła:
C₆H₆BrN Temp. Wrzenia: 76 °C (14 mmHg) Gęstość: 1,45 Temp. Zapłonu: 79 °C (174 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03788196 Numer CAS: 22282-99-1 |