Drukuj
3-Bromo-4-methylpyridine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromo-4-picoline
L19622.06 L19622.14
L19622.06EA 973 PLN
L19622.06 L19622.14
3-Bromo-4-methylpyridine ≥98%
3-Bromo-4-methylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 3430-22-6 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.5620 Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 878354 MDL No.: MFCD00082592
Formuła: C₆H₆BrN
Temp. Wrzenia: 199…200 °C
Gęstość: 1,549
Temp. Zapłonu: 79 °C (174 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082592
Numer CAS: 3430-22-6