Drukuj
2-Bromo-5-metylopirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-5-picoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
263354-25G 263354-5G
SIAL263354-25GEA 1030 PLN
SIAL263354-25G SIAL263354-5G
2-Bromo-5-metylopirydyna, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-metylopirydyna
Formuła: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 65 °C (0.5 mmHg)
Temp. topnienia: 152.5
Numer MDL: MFCD00209553
Numer CAS: 3510-66-5