Drukuj
2-Bromo-4-metylopirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Bromo-4-picoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
349984-10G 349984-1G
SIAL349984-10GEA 573 PLN
SIAL349984-10G SIAL349984-1G
2-Bromo-4-metylopirydyna, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4-metylopirydyna
Formuła: C₆H₆BrN
Temp. Wrzenia: 42…44 °C (0,6 mmHg)
Temp. topnienia: 218…228 °C
Gęstość: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00082590
Numer CAS: 4926-28-7