2-Bromo-4-metylopirydyna 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Bromo-4-picoline
B25253.03
B25253.06
B25253.14
B25253.03EA
155
PLN
B25253.03
B25253.06
B25253.14
2-Bromo-4-metylopirydyna 96%
2-Bromo-4-metylopirydyna
Purity: 96%
CAS No.: 4926-28-7
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point:
Formuła:
C₆H₆BrN Temp. Wrzenia: 87 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 218…228 °C Gęstość: 1,545 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082590 Numer CAS: 4926-28-7 |