Drukuj
2-Bromo-4-metylopirydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-4-picoline
350350010 350350100
ACRO350350010EA 192 PLN
ACRO350350010 ACRO350350100
2-Bromo-4-metylopirydyna 99%
2-Bromo-4-metylopirydyna
Formuła: C₆H₆BrN
Temp. Wrzenia: 87 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 218…228 °C
Gęstość: 1,545 g/cm³
Temp. Zapłonu: >109 °C
Numer MDL: MFCD00082590
Numer CAS: 4926-28-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %