Drukuj
Pirydyna 99, reagent
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Azabenzene, Azine
P57506-1L P57506-2.5L P57506-250ML P57506-500ML
P57506-1LEA 834 PLN
P57506-1L P57506-2.5L P57506-250ML P57506-500ML
Pirydyna 99, reagent
Pirydyna
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: C₅H₅N
MW: 79.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 12.4 %(V)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011732
Numer CAS: 110-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9
Jednostka: 1282
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Autoignition Temperature 899 °F
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Assay (HClO₄-titr.) 99.0 - 101.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
APHA Max. 50
Vapor Pressure 10 mmHg ( 13.2 °C)
Refractive Index n20/D 1.509 (lit.)
Explosion Limit 12.4 %