2,4-Dihydroxypyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Pyridine-2,4-diol, 2,4-Pyridindiol, 3-Deazauracil, 4-Hydroxy-2-pyridone
A13566.03
A13566.06
A13566.14
A13566.03EA
402
PLN
A13566.03
A13566.06
A13566.14
2,4-Dihydroxypyridine ≥97%
2,4-Dihydroxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 626-03-9
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Melting Point: ca 267° dec.
Beilstein Reference: 108533
Formuła:
C₅H₅NO₂ Temp. Wrzenia: 315 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006273 Numer CAS: 626-03-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-924-8 |