Drukuj
3-Hydroksy-2-pirydon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2,3-Pyridinediol, 3-Hydroxy-2(1H)-pyridinone, 3-Hydroxy-2-pyridone, 2,3-Dihydroxypyridine, Pyridine-2,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
122505-100G 122505-25G
SIAL122505-100GEA 1750 PLN
SIAL122505-100G SIAL122505-25G
3-Hydroksy-2-pirydon, Sigma-Aldrich®
3-Hydroksy-2-pirydon
Formuła: C₅H₅NO₂
Temp. Wrzenia: 315 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 244…246 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006271
Numer CAS: 16867-04-2
Numer WE (dawny EINECS): 240-887-3