Drukuj
4-Pirydon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxypyridine, γ-Pyridone, 4-Pyridinol, Pyridin-4-ol, 1,4-Dihydro-4-Pyridinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
120618-100G 120618-25G 120618-500G
SIAL120618-100GEA 781 PLN
SIAL120618-100G SIAL120618-25G SIAL120618-500G
4-Pirydon, Sigma-Aldrich®
4-Pirydon
Formuła: C₅H₅NO
MW: 95.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 381
Temp. topnienia: 146…148 °C
Numer MDL: MFCD00006419
Numer CAS: 626-64-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-958-3