Drukuj
4-Pirydon 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Hydroxypyridine, γ-Pyridone, 4-Pyridinol, Pyridin-4-ol, 1,4-Dihydro-4-Pyridinone
348830250 348831000 348835000
ACRO348830250EA 287 PLN
ACRO348830250 ACRO348831000 ACRO348835000
4-Pirydon 95%
4-Pirydon
Formuła: C₅H₅NO
MW: 95.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 230…235 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 140…147 °C
Temp. Zapłonu: 221 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006419
Numer CAS: 626-64-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-958-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 151 °C
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %