Drukuj
3-Pirydon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
121851000 121855000
ACRO121851000EA 356 PLN
ACRO121851000 ACRO121855000
3-Pirydon 98%
3-Pirydon
Formuła: C₅H₅NO
Temp. Wrzenia: 180 °C (22 mmHg)
Temp. topnienia: 123…130 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (-70 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006378
Numer CAS: 109-00-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-637-4
Jednostka: 2811
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 130 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %