Drukuj
2-Pirydon ≥97%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pyridin-2-one, Pyridin-2(1H)-one, α-Hydroxypyridine, 2-Pyridone, α-Pyridone
M-Clarity™ quality level = MQ200
H56800-100G H56800-25G
SIALH56800-100GEA 450 PLN
SIALH56800-100G SIALH56800-25G
2-Pirydon ≥97%, Sigma-Aldrich®
2-Pirydon
Formuła: C₅H₅NO
Temp. Wrzenia: 324 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 107 °C
Gęstość: 1,085 g/cm³ (30 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006268
Numer CAS: 142-08-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-520-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III