Drukuj
2-Methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
M25406-100G M25406-25G
SIALM25406-100GEA 465 PLN
SIALM25406-100G SIALM25406-25G
2-Methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
2-Methoxypyridine
Formuła: C₆H₇NO
Temp. Wrzenia: 142 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,064 g/cm³ (0 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006262
Numer CAS: 1628-89-3
Numer WE (dawny EINECS): 216-623-8
Jednostka: 3271
ADR: 3,III