Drukuj
3,4-diaminopirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,4-Pyridinediamine, Amifampridine, 3,4-DAP, Pyridine-3,4-diyldiamine, Pyridine-3,4-diamine
D7148-5G D7148-1G
SIALD7148-5GEA 594 PLN
SIALD7148-5G SIALD7148-1G
3,4-diaminopirydyna, Sigma-Aldrich®
3,4-diaminopirydyna
Formuła: C₅H₇N₃
MW: 109.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 262
Temp. topnienia: 218…219 °C
Temp. Zapłonu: 240
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006401
Numer CAS: 54-96-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-220-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,03006