Drukuj
2,6-Diaminopirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
D24404-100G D24404-25G D24404-500G
SIALD24404-100GEA 263 PLN
SIALD24404-100G SIALD24404-25G SIALD24404-500G
2,6-Diaminopirydyna, Sigma-Aldrich®
2,6-Diaminopirydyna
Formuła: C₅H₇N₃
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 115…118 °C
Temp. Zapłonu: 155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006329
Numer CAS: 141-86-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-507-2
Jednostka: 2671
ADR: 6.1,II