Drukuj
2,5-Diaminopyridine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Pyridine-2,5-diamine, Pyridine-2,5-diyldiamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
530603-10G 530603-1G 530603-5G
SIAL530603-10GEA 3220 PLN
SIAL530603-10G SIAL530603-1G SIAL530603-5G
2,5-Diaminopyridine, Sigma-Aldrich®
2,5-Diaminopyridine
Formuła: C₅H₇N₃
Temp. Wrzenia: 329 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00129023
Numer CAS: 4318-76-7