2-Amino-3-hydroksypirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10665.18
A10665.09
A10665.22
A10665.30
A10665.18EA
564
PLN
A10665.18
A10665.09
A10665.22
A10665.30
2-Amino-3-hydroksypirydyna 98%
2-Amino-3-hydroksypirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 16867-03-1
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Odour: Odourless
Melting Point: 166-174°
Beilstein Reference: 109868
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006317
Formuła:
C₅H₆N₂O Temp. Wrzenia: 250 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 166…174 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006317 Numer CAS: 16867-03-1 Numer WE (dawny EINECS): 240-886-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |