Drukuj
2-Amino-3-hydroksypirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
153570250 153571000
ACRO153570250EA 318 PLN
ACRO153570250 ACRO153571000
2-Amino-3-hydroksypirydyna 98%
2-Amino-3-hydroksypirydyna
Formuła: C₅H₆N₂O
Temp. Wrzenia: 250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 170…176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006317
Numer CAS: 16867-03-1
Numer WE (dawny EINECS): 240-886-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 176 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Additional info residue on sublimation: 2%
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On anhydrous substance)