4-Amino-3-nitropyridine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Nitropyridin-4-amine, 3-Nitro-4-pyridylamine, 3-Nitropyridin-4-ylamine
L19725.06
L19725.14
L19725.06EA
376
PLN
L19725.06
L19725.14
4-Amino-3-nitropyridine 96%
4-Amino-3-nitropyridine
Purity: 96%
CAS No.: 1681-37-4
Molecular Formula: C5H5N3O2
Formula Weight: 139.11
Melting Point: 201-205°
Beilstein Reference: 383710
Formuła:
C₅H₅N₃O₂ Temp. topnienia: 201…205 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00160304 Numer CAS: 1681-37-4 |