2-Amino-5-nitropirydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
A11352.14
A11352.22
A11352.14EA
522
PLN
A11352.14
A11352.22
2-Amino-5-nitropirydyna ≥97%
2-Amino-5-nitropirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 4214-76-0
Molecular Formula: C5H5N3O2
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 224°(435°F)
Melting Point: 185-190°
Beilstein Reference: 120353
MDL No.: MFCD00006325
Formuła:
C₅H₅N₃O₂ MW: 139.11 g/mol Temp. topnienia: 185…190 °C Gęstość: 1.623 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 224 °C (435 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006325 Numer CAS: 4214-76-0 Numer WE (dawny EINECS): 224-145-6 |