Drukuj
2-Amino-5-nitropirydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
104230250 104231000 104230050 104232500
ACRO104230250EA 310 PLN
ACRO104230250 ACRO104231000 ACRO104230050 ACRO104232500
2-Amino-5-nitropirydyna 99%
2-Amino-5-nitropirydyna
Formuła: C₅H₅N₃O₂
MW: 139.11 g/mol
Temp. topnienia: 186…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006325
Numer CAS: 4214-76-0
Numer WE (dawny EINECS): 224-145-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
HPLC ≥98.5 %