Drukuj
2-Amino-3-nitropyridine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Nitropyridin-2-ylamine, 3-Nitropyridin-2-amine, 3-Nitro-2-pyridylamine
151120050 151120250
ACRO151120050EA 202 PLN
ACRO151120050 ACRO151120250
2-Amino-3-nitropyridine 99%
2-Amino-3-nitropyridine
Formuła: C₅H₅N₃O₂
Gęstość: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006314
Numer CAS: 4214-75-9
Numer WE (dawny EINECS): 224-144-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
GC ≥98.5 %