Drukuj
4-(Dimetyloamino)pirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
107700-25G 107700-100G 107700-5G
SIAL107700-25GEA 313 PLN
SIAL107700-25G SIAL107700-100G SIAL107700-5G
4-(Dimetyloamino)pirydyna, Sigma-Aldrich®
4-(Dimetyloamino)pirydyna
Formuła: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 195
Temp. topnienia: 109…111 °C
Temp. Zapłonu: 124
Numer MDL: MFCD00006418
Numer CAS: 1122-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-353-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 I