Drukuj
4-(Dimetyloamino)pirydyna
Dostawca: NOVABIOCHEM
Niebezpieczeństwo
8.51055.0100 8.51055.0025
01-62-0004-100EA 0 PLN
01-62-0004-100 01-62-0004-25
4-(Dimetyloamino)pirydyna
4-(Dimetyloamino)pirydyna
Formuła: C₇H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 195 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 109…111 °C
Temp. Zapłonu: 124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006418
Numer CAS: 1122-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-353-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II