4-(Dimetyloamino)pirydyna do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20499.0025
8.20499.0100
8.20499.0250
8.20499.5000
8.20499.9025
8.20499.0005
8.20499.0025EA
187
PLN
8.20499.0025
8.20499.0100
8.20499.0250
8.20499.5000
8.20499.9025
8.20499.0005
4-(Dimetyloamino)pirydyna do syntezy, Sigma-Aldrich®
4-(Dimetyloamino)pirydyna
Formuła:
C₇H₁₀N₂ Temp. Wrzenia: 195 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 109…111 °C Temp. Zapłonu: 124 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006418 Numer CAS: 1122-58-3 Numer WE (dawny EINECS): 214-353-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 60 g/l (20 °C) |
Melting Point | 110 - 112 °C |
Molar Mass | 122.17 g/mol |
Bulk Density | 520 kg/m3 |
Boiling Point | 138 - 140 °C (24 hPa) |
Flash Point | 110 °C |
pH | 11 (60 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 420 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |