4-(Dimetyloamino)pirydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
A13016.06
A13016.14
A13016.22
A13016.06EA
180
PLN
A13016.06
A13016.14
A13016.22
4-(Dimetyloamino)pirydyna 99%
4-(Dimetyloamino)pirydyna
Purity: 99%
CAS No.: 1122-58-3
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 124°(255°F)
Physical Form: Crystals or powder
Melting Point: 110-113°
Boiling Point: 162°/50mm
Beilstein Reference: 110354
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00006418
Formuła:
C₇H₁₀N₂ MW: 122.17 g/mol Temp. Wrzenia: 162 °C (50 mmHg) Temp. topnienia: 110…113 °C Temp. Zapłonu: 124 °C (255 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006418 Numer CAS: 1122-58-3 Numer WE (dawny EINECS): 214-353-5 Jednostka: 2928 ADR: 6.1 I |