Drukuj
4-(Dimetyloamino)pirydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
148270050 148270250 148271000 148270025 148275000
ACRO148270050EA 141 PLN
ACRO148270050 ACRO148270250 ACRO148271000 ACRO148270025 ACRO148275000
4-(Dimetyloamino)pirydyna 99%
4-(Dimetyloamino)pirydyna
Formuła: C₇H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 162 °C (50 mmHg)
Temp. topnienia: 110…113 °C
Temp. Zapłonu: 124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006418
Numer CAS: 1122-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-353-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color of alcohol solution ≤30 APHA (10% W/V in ethanol)