2-(Dimetyloamino)pirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N,N-Dimethylpyridin-2-amine
L02513.06
L02513.14
L02513.06EA
262
PLN
L02513.06
L02513.14
2-(Dimetyloamino)pirydyna 97%
2-(Dimetyloamino)pirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 5683-33-0
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5590
Boiling Point: 190-192°
Beilstein Reference: 110353
MDL No.: MFCD00006261
Formuła:
C₇H₁₀N₂ MW: 122.17 g/mol Temp. Wrzenia: 190…192 °C Gęstość: 1.008 Temp. Zapłonu: 80 °C (176 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006261 Numer CAS: 5683-33-0 Numer WE (dawny EINECS): 227-147-5 Jednostka: 1993 ADR: 3 III |