2-Iodo-3-methoxypyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19868.03
L19868.06
L19868.03EA
195
PLN
L19868.03
L19868.06
2-Iodo-3-methoxypyridine ≥97%
2-Iodo-3-methoxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 93560-55-5
Molecular Formula: C6H6INO
Formula Weight: 235.03
Melting Point: 57-61°
Beilstein Reference: 115569
Formuła:
C₆H₆INO Temp. topnienia: 57…61 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00234181 Numer CAS: 93560-55-5 |