2-Fluoropirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
F15250-100G
F15250-10G
SIALF15250-100GEA
968
PLN
SIALF15250-100G
SIALF15250-10G
2-Fluoropirydyna, Sigma-Aldrich®
2-Fluoropirydyna
Formuła:
C₅H₄FN MW: 97.09 g/mol Temp. Wrzenia: 126 Gęstość: 1.129 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006224 Numer CAS: 372-48-5 Numer WE (dawny EINECS): 206-757-5 Jednostka: 1993 ADR: 3 III |