2,4,6-Trifluoropyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19541.03
L19541.14
L19541.03EA
332
PLN
L19541.03
L19541.14
2,4,6-Trifluoropyridine ≥97%
2,4,6-Trifluoropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 3512-17-2
Molecular Formula: C5H2F3N
Formula Weight: 133.07
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4130
Boiling Point: 102°
Beilstein Reference: 1364338
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD03001161
Formuła:
C₅H₂F₃N Temp. Wrzenia: 102 °C Gęstość: 1,382 Temp. Zapłonu: 17 °C (62 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03001161 Numer CAS: 3512-17-2 Jednostka: 2924 ADR: 3,II |