Drukuj
amid kwasu nikotynowego, RonaCare®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
1.30179.0100 1.30179.9020
1.30179.0100EA 24.6 PLN
1.30179.0100 1.30179.9020
amid kwasu nikotynowego, RonaCare®
amid kwasu nikotynowego
Formuła: C₆H₆N₂O
MW: 122.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 334
Temp. topnienia: 127…128 °C
Gęstość: 1.4463 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 182
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006395
Numer CAS: 98-92-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-713-4
Klasyfikacja Merck : 12,06574