amid kwasu nikotynowego ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 98-92-0
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Flash Point: 182°(360°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.40
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 383619
Merck Reference: 14,6523
MDL No.: MFCD00006395
The amide of nicotinic acid (vitamin B-3)
Formuła:
C₆H₆N₂O Temp. Wrzenia: 334 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 128…132 °C Gęstość: 1,40 Temp. Zapłonu: 182 °C (360 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006395 Numer CAS: 98-92-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-713-4 Klasyfikacja Merck : 14,6523 |