Drukuj
amid kwasu nikotynowego 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
128271000 128275000 128270025
ACRO128271000EA 216 PLN
ACRO128271000 ACRO128275000 ACRO128270025
amid kwasu nikotynowego 99%
amid kwasu nikotynowego
Formuła: C₆H₆N₂O
Temp. Wrzenia: 150…160 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 128…131 °C
Gęstość: 1,4463 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006395
Numer CAS: 98-92-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-713-4
Klasyfikacja Merck : 12,06574
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 131 °C
Loss on drying ≤0.5 % (4 hrs) (silica gel)
Sulfated ash ≤0.1 %
Readily carbonizable substance Passes test
pH 6.0 to 7.5 (5 % at 20 °C)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm