Drukuj
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2,3-Pyridinedicarboxylicanhydride, 2,3-Pyridinedicarboxylic anhydride, Quinolinic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ100
P64405-100G P64405-25G P64405-5G
SIALP64405-100GEA 722 PLN
SIALP64405-100G SIALP64405-25G SIALP64405-5G
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride
Formuła: C₇H₃NO₃
MW: 149.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 360
Temp. topnienia: 146
Numer MDL: MFCD00005915
Numer CAS: 699-98-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-834-1