Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,3-Pyridinedicarboxylicanhydride, 2,3-Pyridinedicarboxylic anhydride, Quinolinic anhydride
B25118.06
B25118.14
B25118.22
B25118.06EA
255
PLN
B25118.06
B25118.14
B25118.22
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride ≥98%
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 699-98-9
Molecular Formula: C7H3NO3
Formula Weight: 149.11
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 125111
Formuła:
C₇H₃NO₃ MW: 149.11 g/mol Temp. Wrzenia: 360 Temp. topnienia: 134…138 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005915 Numer CAS: 699-98-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-834-1 |