Kwas pirydyno-3,4-dikarboksylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,4-Pyridinedicarboxylic acid, Cinchomeronic acid, Pyridine-3,4-dicarboxylicacid
A14580.18
A14580.09
A14580.30
A14580.18EA
1340
PLN
A14580.18
A14580.09
A14580.30
Kwas pirydyno-3,4-dikarboksylowy ≥98%
Kwas pirydyno-3,4-dikarboksylowy
Purity: 98%
CAS No.: 490-11-9
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 137242
Merck Reference: 14,2283
MDL No.: MFCD00006392
Formuła:
C₇H₅NO₄ Temp. Wrzenia: 529 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006392 Numer CAS: 490-11-9 Numer WE (dawny EINECS): 207-705-4 Klasyfikacja Merck : 14,2283 |