Drukuj
Kwas pirydyno-2,6-dikarboksylowy, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
M-Clarity™ quality level = MQ100
02321-10G-F 02321-5G-F
02321-10G-FEA 438 PLN
02321-10G-F 02321-5G-F
Kwas pirydyno-2,6-dikarboksylowy, Supelco®
Kwas pirydyno-2,6-dikarboksylowy
Formuła: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 357
Temp. topnienia: 327
Temp. Zapłonu: 188
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006299
Numer CAS: 499-83-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-894-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f034b0b927063a28f5e4f16b4ce8cc981b4a391&vid=f3565b2c5d354404461b9e68cf369ea9c79b62f8&prid=web&clid=SAPDAM