Drukuj
Kwas pirydyno-2,6-dikarboksylowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00614.0100 8.00614.1000 8.00614.9025
8.00614.0100EA 293 PLN
8.00614.0100 8.00614.1000 8.00614.9025
Kwas pirydyno-2,6-dikarboksylowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Kwas pirydyno-2,6-dikarboksylowy
Formuła: C₇H₅NO₄
Temp. Wrzenia: 357 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 327 °C
Temp. Zapłonu: 188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006299
Numer CAS: 499-83-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-894-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 224 - 255 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
pH 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 620 °C