Drukuj
Kwas pirydyno-2,6-dikarboksylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
131880250 131881000 131885000
ACRO131880250EA 161 PLN
ACRO131880250 ACRO131881000 ACRO131885000
Kwas pirydyno-2,6-dikarboksylowy 99%
Kwas pirydyno-2,6-dikarboksylowy
Formuła: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 357
Temp. topnienia: 248…250 °C
Temp. Zapłonu: 188
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006299
Numer CAS: 499-83-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-894-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 % (K.F.)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %